Orders LinkContactUsLinkComponent
Testsets, goudtest, Spectroquant®, Supelco®
Testsets, goudtest, Spectroquant®, Supelco®
Goudtest, 0,5 - 12,0 mg/l Au, Rhodamine B, Prove, Nova 60, 75 Tests
Catalogus # 1.14821.0002
Leverancier:   Merck
Testsets, goudtest, Spectroquant®, Supelco®
Catalogus # 1.14821.0002
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  
Testsets, goudtest, Spectroquant®, Supelco®
Testsets, goudtest, Spectroquant®, Supelco®
Goudtest, 0,5 - 12,0 mg/l Au, Rhodamine B, Prove, Nova 60, 75 Tests
CAS-nummer:  
Price
473,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 75 Tests
Product Details & Documents
Alle Spectroquant®-testkits kunnen worden gebruikt met de Prove spectrofotometers en Nova 60/60A-instrumenten. Tests kunnen niet alleen worden gebruikt met spectrofotometers van Merck, maar ook met fotometers en spectrofotometers van andere leveranciers (programmeerdetails op aanvraag beschikbaar).
  • Zeer stabiele, gebruiksklare reagensmengsels in een gebruiksvriendelijk ontwerp
  • Vrije selectie van de juiste celindeling volgens het meetbereik
  • Lange gebruiksduur van maximaal 3 jaar - bij kamertemperatuur
  • Automatische selectie van de juiste methode met behulp van AutoSelector-barcode-identificatie
Opmerking: het in de onderstaande tabel opgegeven bereik verwijst naar de Prove- en Nova-instrumenten. Voor sommige testkits kan het meetbereik beschikbaar zijn voor de Spectroquant® Multy- en Move 100-instrumenten lager zijn.
Specificaties
Specificaties
  • Chemische methode:
    Rhodamine B
  • VPE:
    75 Tests
  • Omschrijving:
    Goudtest
  • Voor toestel:
    Prove, Nova 60
  • Meetbereik:
    0,5 - 12,0 mg/l Au
  • Cat. No.:
    1.14821.0002
  • M-Clarity quality level:
    MQ100