ContactUsLinkComponent
VWR®, Cryoboxen, PP
  525-0973
undefined
VWR®, Cryoboxen, PP
  525-0973
  • Compartimenten:
    25
  • Voor:
    Centrifugeerbuisjes van 5 ml
  • Voor buizen Ø:
    13 - 16 mm
  • Uitw. b×d×h:
    133×133×64 mm
  • VPE:
    4
PP, met doorschijnend deksel.
  • Temperatuurbestendig tot −86 °C
  • Alfanumeriek raster voor eenvoudig monsterbeheer
  • Past op standaard ULT-vriesrekken van 76 mm
Ontworpen voor gebruik met conische centrifugebuizen van 5 ml.