Leren handschoenen, Classic Driver, A270
Leverancier: Portwest
Certificaten
Over dit artikel
Deze robuuste, slijtvaste handschoenen zijn gemaakt van hoogwaardig, generfd rundleer dat de handschoen duurzamer maakt.
- Increased puncture resistance properties
- Breathable leather for use in mild and hot climates
- Superb abrasion and tear resistance
Certificeringen: EN 388:2016 (3142X).
Specificaties
- Catalog No:
- PRTWA270TARXL
- PRTWA270TARL
- Model:
- Classic Driver, A270
- Classic Driver, A270
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Manchetstijl:
- Veiligheidsmanchet
- Veiligheidsmanchet
- EN-norm:
- EN 388:2016 (3142X)
- EN 388:2016 (3142X)
Specificaties
Frequently Bought Together