Snijbestendige handschoenen, uvex unidur 6649
Supplier: UVEX
Certificates
About this item
Deze gevlekte grijze HPPE/PA/elastaan handschoenen met PU coating zijn ideaal voor zowel zuivere als vuile omgevingen. De HPPE vezel zorgt voor een goede snijbescherming (niveau 3).
- Goede snijbestendigheid
- Hoge schuurbestendigheid, hoge flexibiliteit
- Hoogste mate van duurzaamheid – ideaal voor veeleisende omgevingen
- Uitstekende beweeglijkheid
Ideaal voor gebruik in de auto- en metaalindustrie en ook bij verpakkingstoepassingen. Geschikt voor droge en licht vochtige omgevingen.
Certifications: EN 388:2016 (4342B).
Specifications
- Catalog No:
- 112-4502
- 112-4500
- 112-4499
- 112-4503
- 112-4501
- Model:
- Unidur 6649
- Unidur 6649
- Unidur 6649
- Unidur 6649
- Unidur 6649
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Voeringmateriaal:
- HPPE
- HPPE
- HPPE
- HPPE
- HPPE
- Afwerking:
- PU coating on palm and fingertips
- PU coating on palm and fingertips
- PU coating on palm and fingertips
- PU coating on palm and fingertips
- PU coating on palm and fingertips
- Manchetstijl:
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- EN-norm:
- EN 388:2016 (4342B)
- EN 388:2016 (4342B)
- EN 388:2016 (4342B)
- EN 388:2016 (4342B)
- EN 388:2016 (4342B)
Specifications
Frequently Bought Together