Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity standards
Conductivity standards
Conductivity standard, 12,88 mS/cm, 250 mL
Catalogus # METT51350094
Leverancier:   Mettler - Toledo
Conductivity standards
Catalogus # METT51350094
Leverancier:  Mettler - Toledo
CAS-nummer:  
Conductivity standards
Conductivity standards
Conductivity standard, 12,88 mS/cm, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
31,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
A slight change in temperature usually has a big impact on the conductivity value of a standard solution. A table on every bottle label indicates the conductivity values at the most common measurement temperatures.
During calibration the meter automatically references to this table for temperature compensation. If possible, calibration and measurements should be performed at the same temperature
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    Conductivity standard
  • Geleidbaarheid:
    12,88 mS/cm
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.