Spuitfilters, ProFill
Leverancier: LA PHA PACK
Certificaten
Over dit artikel
De ProFill HPLC-spuitfilters zijn geschikt voor monstervolumes van 1,5 ml tot 100 ml. De filters hebben een PTFE-membraan en een PP-behuizing.
Het membraantype en de poriegrootte zijn afgedrukt op elke PE zak, waarin de filters manipulatieveilig zijn verpakt.
Monsterretentie: <0,1 ml
Verpakking: De membranen worden per 100 verpakt in een manipulatieveilige PE zak. Membraantype en poriegrootte zijn afgedrukt op elke zak. Een extra blauwe hersluitbare PP doos biedt verdere bescherming voor de filters tijdens het transport.
Frequently Bought Together