Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, sperical joints
Adapters, sperical joints
Adapters, sperical joints
Certificaten
Adapters, sperical joints
Adapters, sperical joints
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
For reaction vessels, 316 stainless steel, thread length 14 mm.
Product Family Options
Productinformatie
  • Type
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Socket S 35 met stalen schroefdraad M 33×1,5, buitendiameter 30×2,4 mm, binnendiameter 25,2 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 400,00 €
    1 400,00 €
    1 * 1 ST
       1 400,00 €
  • Socket S 51 met stalen schroefdraad M 48×1,5, buitendiameter 36×2,4 mm, binnendiameter 31,2 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 730,00 €
    1 730,00 €
    1 * 1 ST
       1 730,00 €