VWR® Digitale Timer, vier kanalen
609-0229
- Gewicht:42,5 g (1,5 oz.)
- Kleur:wit
- Omschrijving:Digital timer, four channels
- Seq:02
- b×d×h:60×16×70 mm
- Juistheid:±0,01 %
- VPE:1
Deze gebruiksvriendelijke en innovatieve 100-uurs timer voldoet aan vrijwel elke laboratoriumtimingvereiste. Het heeft vier aftelkanalen, een stopwatchkanaal en een tijd-van-dag-kanaal die werken met een compromisloze nauwkeurigheid van 0,01%.
- Timingcapaciteit: Telt op en neer gedurende 99 uur, 59 minuten, 59 seconden
- Unieke door-nul-functie maakt aftellen, alarmeren en optellen mogelijk
- Een time-outmodus stopt de timer voor uit-perioden in zowel opwaartse als neerwaartse timing
- T1 tot en met T4 kunnen gelijktijdig of afzonderlijk worden gestart
- Extra groot, ¹/₃" hoog display en levendige LCD-cijfers geven continu de resterende tijd aan en zijn afleesbaar vanaf 6'
- Het bericht TIME IS UP knippert op het display tijdens de optelmodus
- Alarmen klinken gedurende 60 seconden en kunnen handmatig worden uitgeschakeld
Gewicht: 42,5 g
: Er wordt een certificaat met serienummer verstrekt van een ISO 17025-kalibratielaboratorium, geaccrediteerd door A2LA, om de traceerbaarheid van het instrument aan te geven volgens de normen van het National Institute of Standards and Technology.
: Geleverd met magnetische achterkant, openklapbare standaard, veersluiting, sleutelkoordopening, batterij en Tracable®-certificaat