Orders LinkContactUsLinkComponent
Packing table
Packing table
Packing table, mobil, 1447 ×750× 900 mm
Catalogus # HUPF7500184
Leverancier:   HUPFER METALLWERKE
Packing table
Catalogus # HUPF7500184
Leverancier:  HUPFER METALLWERKE
Packing table
Packing table
Packing table, mobil, 1447 ×750× 900 mm
Price
2 010,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This packing table is made up of high-quality stainless steel (both top and bottom). It can also be also as a work bench to pack surgical instruments.
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Packing table, mobil
  • b×d×h:
    1447 ×750× 900 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Hook rail, double, stainless steel, 1250×40×1447 mm, single-side for packing table
    Hook rail, double, stainless steel, 1250×40×1447 mm, single-side for packing table
    HUPF7500185
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 660,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.