ContactUsLinkComponent
Recirculerende filter-afzuigkast, Captair® Smart 481
Catalog # ERLAAA626A00011A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Recirculerende filter-afzuigkast, Captair® Smart 481
Catalog # ERLAAA626A00011A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Specifications
  • Uitw. b×d×h:
    1245×615×1285 mm
  • Behandelde luchtvolume:
    200−230
  • Omschrijving:
    Captair® 481 Smart, EU-plug
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    Captair® Smart 481
  • Luchtsnelheid bij het frontpaneel:
    0,4 - 0,6 m/s
  • Filters:
    HEPA H14: filtration efficiency: 99,995 % according to MPPS methods, EN1822 standard
    ULPA U17: filtration efficiency 99,999995 % according to MPPS method, EN 1822 standard
  • Verlichting:
    LED > 650 lux
  • Vermogen:
    60 W
  • VPE:
    1
  • Int. b×d×h:
    1176×533×1100 mm
Specifications
About this item
De nieuwe Captair® Smart kanaalloze filterkappen zijn ontworpen met een eenvoudige en innovatieve manier van communicatie. Smart Technology, eenvoudige en intuïtieve communicatie door licht geeft de status van de kap aan. Een eenvoudig lichtpatroon geeft aan of de luchtstroom is aangetast, of er een ventilatorstoring is of in geval van een filterdoorbraak.
  • De unieke Flex-filtratie van Erlab kan met de meeste laboratoriumtoepassingen worden gebruikt
  • Er zijn nieuwe sensoren toegevoegd voor detectie van oplosmiddelen, zuren en formaldehyde
  • Laag stroomverbruik
  • Nieuwe elektronische anemometer voor het controleren van de aanstroomsnelheid
  • Het schuine venster onder een hoek van 6° biedt optimale zichtbaarheid en een ergonomische werkruimte
  • Grote openingen voor eenvoudige toegang tot het werk
Het configureerbare filtersysteem boven de behuizing kan worden ingesteld voor het filteren van gassen, oplosmiddelen, poeders en deeltjes. De gebruiker en het laboratorium worden beschermd door veilig en efficiënt lucht in de ruimte te laten recirculeren en door gezuiverde lucht, vrij van toxisch gevaarlijke dampen en geuren, terug in de ruimte te voeren.
De eGuard-app kan worden gedownload en waarmee de gebruiker op afstand de afzuigkast kan controleren en de instellingen kan wijzigen. De app stuurt tevens veiligheidswaarschuwingen rechtstreeks naar de mobiele telefoon, tablet of pc.
De constructie is gemaakt van corrosiebestendig, elektrolytisch verzinkt staal gecoat met zuurbestendig polymeer, de zij- en voorpanelen zijn gemaakt van chemisch bestendig acryl.
Typen koolstoffilters:
AS: Voor organische dampen
BE: Polyvalent voor zure en organische dampen
F: Voor formaldehydedampen
K: Voor ammoniakdampen
HP: H14 HEPA-filter voor poeders
Filtration fault detection: Detection sensors for solvents, acids or formaldehyde.
Monitoring for ambient handling conditions: Temperature & Hygrometry sensors.
Certifications: Maak kennis met AFNOR NFX 15 211/ANSI, BS 7989, DIN 12 927 - EN 1822 (HEPA H14 en ULPA U 17 filters - CE-markering.
Caution: Er is een zeer breed assortiment Erlab-afzuigkappen en -behuizingen. Om ervoor te zorgen dat u het juiste product voor uw specifieke toepassing en instelling ontvangt, vult u het contactformulier in via de bovenstaande url. Uw lokale Avantor-verkoopvertegenwoordiger stuurt u vervolgens een eValiQuest-formulier om details over uw toepassing en vereisten te krijgen. Zodra we dit hebben ontvangen Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, sturen wij u een offerte op basis van uw specifieke vereisten, waarbij aan alle verwerkings- en veiligheidsvereisten wordt voldaan.