Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solution, colour coded, ready to use
Buffer solution, colour coded, ready to use
Leverancier:   Bernd Kraft
Buffer solution, colour coded, ready to use
Leverancier:  Bernd Kraft
Certificaten
Buffer solution, colour coded, ready to use
Buffer solution, colour coded, ready to use
63 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
  • NIST traceable
  • Colour coded with choice of colours for pH values 4,00 and 7,00
Product Family Options
Productinformatie
  • pH-waarde
    pH buffer soort
    Kleur
    Referentietemperatuur
    Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • 2,0
    Citraat
    geel
    20 °C
    Plastic bottle
    0,5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 0,5 L
    1 * 0,5 L
  • 2,0
    Citraat
    geel
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 40,80 €
    40,80 €
    1 * 1 L
       40,80 €
  • 2,0
    Citraat
    geel
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 45,20 €
    45,20 €
    1 * 1 L
       45,20 €
  • 2,0
    Citraat
    geel
    20 °C
    Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 139,00 €
    139,00 €
    1 * 5 L
       139,00 €
  • 2,0
    Citraat
    geel
    20 °C
    Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 143,00 €
    143,00 €
    1 * 5 L
       143,00 €
  • 2,0
    Citraat
    geel
    20 °C
    Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 189,00 €
    189,00 €
    1 * 10 L
       189,00 €
  • 2,0
    Citraat
    geel
    20 °C
    Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 196,00 €
    196,00 €
    1 * 10 L
       196,00 €
  • 3,0
    Citraat
    rood
    20 °C
    Plastic bottle
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 30,50 €
    30,50 €
    1 * 500 mL
       30,50 €
  • 3,0
    Citraat
    rood
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 40,80 €
    40,80 €
    1 * 1 L
       40,80 €
  • 3,0
    Citraat
    rood
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 45,20 €
    45,20 €
    1 * 1 L
       45,20 €
  • 3,0
    Citraat
    rood
    20 °C
    Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 139,00 €
    139,00 €
    1 * 5 L
       139,00 €
  • 3,0
    Citraat
    rood
    20 °C
    Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 143,00 €
    143,00 €
    1 * 5 L
       143,00 €
  • 3,0
    Citraat
    rood
    20 °C
    Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 189,00 €
    189,00 €
    1 * 10 L
       189,00 €
  • 3,0
    Citraat
    rood
    20 °C
    Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 196,00 €
    196,00 €
    1 * 10 L
       196,00 €
  • 4,0
    Citraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 30,50 €
    30,50 €
    1 * 500 mL
       30,50 €
  • 4,0
    Citraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 40,80 €
    40,80 €
    1 * 1 L
       40,80 €
  • 4,0
    Citraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 45,20 €
    45,20 €
    1 * 1 L
       45,20 €
  • 4,0
    Citraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 139,00 €
    139,00 €
    1 * 5 L
       139,00 €
  • 4,0
    Citraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 143,00 €
    143,00 €
    1 * 5 L
       143,00 €
  • 4,0
    Citraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 189,00 €
    189,00 €
    1 * 10 L
       189,00 €
  • 4,0
    Citraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 196,00 €
    196,00 €
    1 * 10 L
       196,00 €
  • 4,0
    Citraat
    rood
    20 °C
    Plastic bottle
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 30,50 €
    30,50 €
    1 * 500 mL
       30,50 €
  • 4,0
    Citraat
    rood
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 40,80 €
    40,80 €
    1 * 1 L
       40,80 €
  • 4,0
    Citraat
    rood
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 45,20 €
    45,20 €
    1 * 1 L
       45,20 €
  • 4,0
    Citraat
    rood
    20 °C
    Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 134,00 €
    134,00 €
    1 * 5 L
       134,00 €
  • 4,0
    Citraat
    rood
    20 °C
    Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 143,00 €
    143,00 €
    1 * 5 L
       143,00 €
  • 4,0
    Citraat
    rood
    20 °C
    Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 189,00 €
    189,00 €
    1 * 10 L
       189,00 €
  • 4,0
    Citraat
    rood
    20 °C
    Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 196,00 €
    196,00 €
    1 * 10 L
       196,00 €
  • 4,0
    Citraat
    groen
    20 °C
    Plastic bottle
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 30,50 €
    30,50 €
    1 * 500 mL
       30,50 €
  • 4,0
    Citraat
    groen
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 40,80 €
    40,80 €
    1 * 1 L
       40,80 €
  • 4,0
    Citraat
    groen
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 45,20 €
    45,20 €
    1 * 1 L
       45,20 €
  • 4,0
    Citraat
    groen
    20 °C
    Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 139,00 €
    139,00 €
    1 * 5 L
       139,00 €
  • 4,0
    Citraat
    groen
    20 °C
    Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 143,00 €
    143,00 €
    1 * 5 L
       143,00 €
  • 4,0
    Citraat
    groen
    20 °C
    Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 189,00 €
    189,00 €
    1 * 10 L
       189,00 €
  • 4,0
    Citraat
    groen
    20 °C
    Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 196,00 €
    196,00 €
    1 * 10 L
       196,00 €
  • 7,0
    Fosfaat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 30,50 €
    30,50 €
    1 * 500 mL
       30,50 €
  • 7,0
    Fosfaat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 40,80 €
    40,80 €
    1 * 1 L
       40,80 €
  • 7,0
    Fosfaat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 45,20 €
    45,20 €
    1 * 1 L
       45,20 €
  • 7,0
    Fosfaat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 139,00 €
    139,00 €
    1 * 5 L
       139,00 €
  • 7,0
    Fosfaat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 143,00 €
    143,00 €
    1 * 5 L
       143,00 €
  • 7,0
    Fosfaat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 189,00 €
    189,00 €
    1 * 10 L
       189,00 €
  • 7,0
    Fosfaat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 196,00 €
    196,00 €
    1 * 10 L
       196,00 €
  • 7,0
    Fosfaat
    groen
    20 °C
    Plastic bottle
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 30,50 €
    30,50 €
    1 * 500 mL
       30,50 €
  • 7,0
    Fosfaat
    groen
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 40,80 €
    40,80 €
    1 * 1 L
       40,80 €
  • 7,0
    Fosfaat
    groen
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 45,20 €
    45,20 €
    1 * 1 L
       45,20 €
  • 7,0
    Fosfaat
    groen
    20 °C
    Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 134,00 €
    134,00 €
    1 * 5 L
       134,00 €
  • 7,0
    Fosfaat
    groen
    20 °C
    Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 143,00 €
    143,00 €
    1 * 5 L
       143,00 €
  • 7,0
    Fosfaat
    groen
    20 °C
    Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 189,00 €
    189,00 €
    1 * 10 L
       189,00 €
  • 7,0
    Fosfaat
    groen
    20 °C
    Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 196,00 €
    196,00 €
    1 * 10 L
       196,00 €
  • 9,0
    Boraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 30,50 €
    30,50 €
    1 * 500 mL
       30,50 €
  • 9,0
    Boraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 40,80 €
    40,80 €
    1 * 1 L
       40,80 €
  • 9,0
    Boraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 45,20 €
    45,20 €
    1 * 1 L
       45,20 €
  • 9,0
    Boraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 139,00 €
    139,00 €
    1 * 5 L
       139,00 €
  • 9,0
    Boraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 143,00 €
    143,00 €
    1 * 5 L
       143,00 €
  • 9,0
    Boraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 189,00 €
    189,00 €
    1 * 10 L
       189,00 €
  • 9,0
    Boraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 196,00 €
    196,00 €
    1 * 10 L
       196,00 €
  • 10,0
    Boraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 30,50 €
    30,50 €
    1 * 500 mL
       30,50 €
  • 10,0
    Boraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 40,80 €
    40,80 €
    1 * 1 L
       40,80 €
  • 10,0
    Boraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 45,20 €
    45,20 €
    1 * 1 L
       45,20 €
  • 10,0
    Boraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 139,00 €
    139,00 €
    1 * 5 L
       139,00 €
  • 10,0
    Boraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 143,00 €
    143,00 €
    1 * 5 L
       143,00 €
  • 10,0
    Boraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 189,00 €
    189,00 €
    1 * 10 L
       189,00 €
  • 10,0
    Boraat
    blauw
    20 °C
    Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 196,00 €
    196,00 €
    1 * 10 L
       196,00 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.