VWR® Digitale timer, drie kanalen
Digitale timer, drie kanalen, zwart, 0,01 %, 63,5×22,2×86 mm
Catalog # 609-0216
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Timingcapaciteit: 19 uur, 59 minuten, 59 seconden.
- Functies: Optellen/aftellen, time-in/-out, geheugen voor T1-, T2- en T3-kanalen, alarm, stopwatch en ¹²/₂₄-uurklok
- Het drieregelige display maakt gelijktijdige of individuele aftelalarmtiming van maximaal drie tests mogelijk
- Een luid alarm met hoge decibel klinkt wanneer de tijd 1 minuut verstreken is, of kan handmatig worden uitgeschakeld
- Extra grote cijfers zijn gemakkelijk te lezen vanuit het hele laboratorium
Certifications: Kalibratie conform ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001, geaccrediteerd door A2LA, wat de traceerbaarheid aangeeft volgens de normen van NIST.
Delivery information: Geleverd met batterij, magnetische achterkant en-certificaat.
Services: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specifications
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Digitale timer, drie kanalen
- b×d×h:63,5×22,2×86 mm
- Juistheid:0,01 %