VWR® VisiScope® TL384 POL, polarisatiemicroscoop
630-1936
- Model:TL384 POL
- Seq:14
- Environmentally Preferable:
- b×d×h:210×370×480 mm
- Condensor:Abbe N.A. 1,25, with iris diaphragm, focusable and centerable; with rotating polarising filter
- Contrasttechniek:Helderveld en polarisatie
- Oculairs:WF 10×/20 mm
- Scherpstelsysteem:Coaxiale grof- en fijnregeling
- Hoofd:Hoek van 30°, 360° draaibaar
- Verlichting:LED (white, 3,6 W)
- Objectiefrevolver:4 standen
- Objectieven:IOS POL N-plan achromatic 4×, 10×, 40×, 60×
- Tafel:Ø 160 mm
- Gewicht:5 kg
- VPE:1
- Type:Trinocular
Staande microscoop voor helderveld- en polariserend lichtwaarnemingen met spanningsvrije IOS N-plan POL-objectieven. Perfect voor nauwkeurige polarisatieanalyse in de biologie en materiaalkunde.
- Doorgelaten LED-verlichting voor heldere en duidelijke beelden
- Draaibaar podium met vergrendelingsmechanisme
- Draaibare analysator van 0° tot 90° met schaalverdeling
- Bertrand-lens voor conoscopische observatie
- Alle doelstellingen met anti-schimmelbehandeling
- Coaxiaal grof (instelbare spanning) en fijn focusseringsmechanisme met eindaanslag om contact tussen objectief en preparaat te voorkomen
: Wordt gebruiksklaar geleverd met oculairs, objectieven en multi-plug voeding.