Orders LinkContactUsLinkComponent
Vials racks
Vials racks
2,0 ml, 12 mm, 50
Catalogus # HEWL5067-0243
Leverancier:   Agilent
Vials racks
Catalogus # HEWL5067-0243
Leverancier:  Agilent
Vials racks
Vials racks
2,0 ml, 12 mm, 50
Price
24,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stackable storage racks holds up to 50 standard 2 ml, 12 mm vials.
Specificaties
  • Voor buizen:
    2,0 ml
  • Boring Ø:
    12 mm
  • Aant. gaten:
    50