Orders LinkContactUsLinkComponent
Heating tapes, TeMS2
Leverancier:   ISOPAD
Heating tapes, TeMS2
Leverancier:  ISOPAD
Certificaten
Heating tapes, TeMS2
Heating tapes, TeMS2
9 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Isopad IT-TeMS is a preterminated and PTFE insulated flexible heating tape.
  • Temperature resistant up to 260 °C
  • Non hazardous and used in ordinary areas
  • Parallel arrangement ensures a wide heat transfer surface
IT-TeMS2 is used in applications ranging from simple frost protection to temperature maintenance on short pipework and apparatus as well as for general container heating applications. TeMS4 or TeMS6 tapes can be used when more power is required.
 : Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Product Family Options
TeMS2
Productinformatie
  • Beschikbaarheid
    Price
  • ISOP584216-000
    Heating tape TeMS2, 21,1 m length, 50 W
    Heating tape TeMS2, 21,1 m length, 50 W
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 252,00 €
    252,00 €
    1 * 1 ST
       252,00 €
  • ISOP411376-000
    Heating tape TeMS2, 22,2 m length, 100 W
    Heating tape TeMS2, 22,2 m length, 100 W
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 276,50 €
    276,50 €
    1 * 1 ST
       276,50 €
  • ISOP067444-000
    Heating tape TeMS2, 23,5 m length, 140 W
    Heating tape TeMS2, 23,5 m length, 140 W
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 301,00 €
    301,00 €
    1 * 1 ST
       301,00 €
TeMS4
Productinformatie
  • Beschikbaarheid
    Price
  • ISOP458786-000
    Heating tape TeMS4, 1,1 m length, 100 W
    Heating tape TeMS4, 1,1 m length, 100 W
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 273,00 €
    273,00 €
    1 * 1 ST
       273,00 €
  • ISOP124922-000
    Heating tape TeMS4, 5,50 m length, 490 W
    Heating tape TeMS4, 5,50 m length, 490 W
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5,5 m
    1 * 5,5 m - 398,90 €
    398,90 €
    1 * 5,5 m
       398,90 €
  • ISOP927204-000
    Heating tape TeMS4, 14 m length, 1260 W
    Heating tape TeMS4, 14 m length, 1260 W
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 14 m
    1 * 14 m - 597,10 €
    597,10 €
    1 * 14 m
       597,10 €
TeMS6
Productinformatie
  • Beschikbaarheid
    Price
  • ISOP184778-000
    Heating tape TeMS6, 63 m length, 490 W
    Heating tape TeMS6, 63 m length, 490 W
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 422,60 €
    422,60 €
    1 * 1 ST
       422,60 €
  • 454-2192
    Heating tape TeMS6, 62 m length, 330 W
    Heating tape TeMS6, 62 m length, 330 W
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 373,00 €
    373,00 €
    1 * 1 ST
       373,00 €
  • 454-2191
    Heating tape TeMS6, 61 m length, 160 W
    Heating tape TeMS6, 61 m length, 160 W
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 327,20 €
    327,20 €
    1 * 1 ST
       327,20 €