ContactUsLinkComponent
pH/mV/°C-meters, tafelmodel, FiveEasy™ F20/FiveEasy™ Plus FP20
pH/mV/°C-meters, tafelmodel, FiveEasy™ F20/FiveEasy™ Plus FP20
Supplier:  Mettler - Toledo
Certificates
undefined
pH/mV/°C-meters, tafelmodel, FiveEasy™ F20/FiveEasy™ Plus FP20
Supplier:  Mettler - Toledo
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 662-2002
  • 662-2003
  • 662-2011
  • 662-2004
  • 662-2001
  • 662-2005
  • 662-2006
  • Model:
  • FP20
  • FP20
  • F20
  • FP20
  • F20
  • FP20
  • FP20
  • pH - bereik:
  • −2,00...+16,00
  • −2,00...+16,00
  • 0,00...+14,00
  • −2,00...+16,00
  • 0,00...+14,00
  • −2,00...+16,00
  • −2,00...+16,00
  • pH - resolutie:
  • 0,01/0,1
  • 0,01/0,1
  • 0,01
  • 0,01/0,1
  • 0,01
  • 0,01/0,1
  • 0,01/0,1
  • pH - nauwkeurigheid:
  • ±0,01
  • ±0,01
  • ±0,01
  • ±0,01
  • ±0,01
  • ±0,01
  • ±0,01
  • pH - kalibratie:
  • Lineair/gesegmenteerd, max. 5 punten (4 voorgedefinieerde buffergroepen)
  • Lineair/gesegmenteerd, max. 5 punten (4 voorgedefinieerde buffergroepen)
  • Lineair, max. 3 punten (4 voorgedefinieerde buffergroepen)
  • Lineair/gesegmenteerd, max. 5 punten (4 voorgedefinieerde buffergroepen)
  • Lineair, max. 3 punten (4 voorgedefinieerde buffergroepen)
  • Lineair/gesegmenteerd, max. 5 punten (4 voorgedefinieerde buffergroepen)
  • Lineair/gesegmenteerd, max. 5 punten (4 voorgedefinieerde buffergroepen)
  • mV - bereik:
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • mV - resolutie:
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • mV - nauwkeurigheid:
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • ±1
  • Temperatuurbereik:
  • −5...+105 °C
  • −5...+105 °C
  • 0...+100 °C
  • −5...+105 °C
  • 0...+100 °C
  • −5...+105 °C
  • −5...+105 °C
  • Temperatuurresolutie:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Temperatuurnauwkeurigheid:
  • ±0,3 °C
  • ±0,3 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,3 °C
  • ±0,5 °C
  • ±0,3 °C
  • ±0,3 °C
  • Temperatuurcompensatie:
  • ATC en MTC
  • ATC en MTC
  • ATC en MTC
  • ATC en MTC
  • ATC en MTC
  • ATC en MTC
  • ATC en MTC
  • Aflezing:
  • Gesegmenteerd LCD-scherm
  • Gesegmenteerd LCD-scherm
  • Gesegmenteerd LCD-scherm
  • Gesegmenteerd LCD-scherm
  • Gesegmenteerd LCD-scherm
  • Gesegmenteerd LCD-scherm
  • Gesegmenteerd LCD-scherm
  • Voeding:
  • 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
  • 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
  • 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
  • 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
  • 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
  • 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
  • 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
  • Geheugen capaciteit:
  • 200 metingen
  • 200 metingen
  • -
  • 200 metingen
  • -
  • 200 metingen
  • 200 metingen
  • Uitgangen:
  • USB, RS232
  • USB, RS232
  • Analoog
  • USB, RS232
  • Analoog
  • USB, RS232
  • USB, RS232
  • b×d×h:
  • 227×147×70 mm
  • 227×147×70 mm
  • 227×147×70 mm
  • 227×147×70 mm
  • 227×147×70 mm
  • 227×147×70 mm
  • 227×147×70 mm
  • Gewicht:
  • 0,63 kg
  • 0,63 kg
  • 0,63 kg
  • 0,63 kg
  • 0,63 kg
  • 0,63 kg
  • 0,63 kg
Specifications
Related Information
Certificates
Search by Lot Number
Electrodes
Product Information
Frequently Bought Together