Avantor® ACE® C8-300, HPLC Kolommen, 5 µm
: Avantor
Avantor® ACE® C8-300 kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief.
- Ontworpen voor peptide- en proteïnescheidingen
- Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
- Ideaal voor een breed scala aan analyten die verschillen in hydrofobiciteit
- Breed scala aan deeltjesgroottes (3, 5 en 10 µm) en complementaire fasen
- Kits voor methodevalidatie bevatten drie verschillende batches van dezelfde fase - beschikbaar op aanvraag
Deze kolommen zijn ontworpen voor een breed scala aan chromatografische toepassingen en bieden uitstekende prestaties met zure, basische en neutrale moleculen.
- Catalog No:
- ACE-222-1510
- ACE-222-1520
- ACE-222-0510
- ACE-222-0520
- ACE-222-1502
- ACE-222-1501
- ACE-222-2510
- ACE-222-2520
- ACE-222-2504
- ACE-222-1220
- ACE-222-0103GD
- ACE-222-2503
- ACE-222-0346
- ACE-222-0110GD
- ACE-222-2546
- ACE-222-0302
- ACE-222-1204
- ACE-222-1020
- ACE-222-1046
- ACE-222-1010
- ACE-222-1002
- ACE-222-1546
- ACE-222-7530
- ACE-222-7520
- Koolstofgehalte:
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- 5,0%
- Endcapping:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Max. druk:
- 275 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 400 bar
- 400 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 400 bar
- 275 bar
- 400 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 400 bar
- pH-bereik:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Oppervlakte:
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- USP code:
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
- L7
Guard holders and accessories
Frequently Bought Together