Avantor® ACE® C18-300, HPLC Kolommen, 5 µm
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
Avantor® ACE® C18-300 kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief. Deze kolommen zijn ontworpen voor een breed scala aan chromatografische toepassingen en bieden uitstekende prestaties met zure, basische en neutrale moleculen. Deze kolommen bieden een uitstekende piekvorm, zelfs bij extreem lage niveaus van additieven zoals TFA, waardoor ze ideaal zijn voor LC/MS-toepassingen.
- Ontworpen voor peptide- en proteïnescheidingen
- Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
- Ideaal voor een breed scala aan analyten die verschillen in hydrofobiciteit
- Breed scala aan deeltjesgroottes (3 tot 10 µm) en complementaire fasen
Aanbevolen maximale pH 2,0 to 8,0
Max. druk: 400 bar
Specifications
- Catalog No:
- ACE-221-1501
- ACE-221-0301
- ACE-221-0501
- Koolstofgehalte:
- 9,0%
- 9,0%
- 9,0%
- Endcapping:
- Ja
- Ja
- Ja
- Max. druk:
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- pH-bereik:
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- Oppervlakte:
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- USP code:
- L1
- L1
- L1
Specifications
Frequently Bought Together