Avantor® ACE® CN, HPLC Kolommen, 5 µm
: Avantor
Avantor® ACE® CN kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom.
- Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
- Kan worden gebruikt onder zowel omgekeerde fase- als normale faseomstandigheden
- Capillaire tot preparatieve afmetingen
- Breed scala aan deeltjesgroottes (2 tot 10 µm) en complementaire fasen
- Nuttig voor de scheiding van polaire analyten en verbindingen met dubbele en drievoudige bindingen
- Kits voor methodevalidatie bevatten drie verschillende batches van dezelfde fase - beschikbaar op aanvraag
Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief. Deze kolommen zijn ontworpen voor een breed scala aan chromatografische toepassingen en bieden uitstekende prestaties met zure, basische en neutrale moleculen.
- Catalog No:
- ACE-124-2046
- ACE-124-3004
- ACE-124-3046
- ACE-124-1546NP
- ACE-124-0503
- ACE-124-1220
- ACE-124-1246
- ACE-124-0502
- ACE-124-0103GD
- ACE-124-0303
- ACE-124-2530
- ACE-124-2546
- ACE-124-1204
- ACE-124-2510
- ACE-124-2520
- ACE-124-0520
- ACE-124-0530
- ACE-124-3039
- ACE-124-1502
- ACE-124-7530
- ACE-124-3030
- ACE-124-2504
- ACE-124-3020
- ACE-124-1530
- ACE-124-1546
- ACE-124-1510
- ACE-124-1520
- ACE-124-1002
- ACE-124-1504
- ACE-124-0546
- ACE-124-7520
- ACETACE-124-1539
- ACE-124-1046
- ACE-124-7503
- ACE-124-2503
- ACE-124-1020
- ACE-124-1030
- Environmentally Preferable:
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Koolstofgehalte:
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- 5,5%
- Endcapping:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Max. druk:
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- 276 bar
- pH-bereik:
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- Oppervlakte:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- USP code:
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- Milieu certificering:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Guard holders and accessories
Frequently Bought Together