Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Sorbenten voor chromatografie
Sorbenten voor TLC
Cellulose microcrystalline for TLC plates
Cellulose microcrystalline for TLC plates
Cellulose microcrystalline for TLC plates
Catalog # 1.02330.0500
Supplier:
Merck
CAS Number:
SDS
Certificates
Expand image
Cellulose microcrystalline for TLC plates
Catalog # 1.02330.0500
Supplier:
Merck
CAS Number:
SDS
Certificates
Specifications
Partikelgrootte:
<20 µm
VPE:
500 g
Omschrijving:
Cellulose microcrystalline
Verpakt:
In plastic
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
Product Details
Documentation