Avantor® ACE® C4-300, HPLC Kolommen, 10 µm
: Avantor
Avantor® ACE® C4-300 kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief.
- Ontworpen voor peptide- en proteïnescheidingen
- Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
- Ideaal voor een breed scala aan analyten die verschillen in hydrofobiciteit
- Breed scala aan deeltjesgroottes (3, 5 en 10 µm) en complementaire fasen
- Kits voor methodevalidatie bevatten drie verschillende batches van dezelfde fase - beschikbaar op aanvraag
Deze kolommen zijn ontworpen voor een breed scala aan chromatografische toepassingen en bieden uitstekende prestaties met zure, basische en neutrale moleculen.
- Catalog No:
- ACE-233-1010
- ACE-233-1510
- ACE-233-0546
- ACE-233-0510
- ACE-233-0110GD
- ACE-233-7530
- ACE-233-2510
- ACE-233-0520
- ACE-233-1020
- ACE-233-1220
- ACE-233-1520
- ACE-233-2520
- ACE-233-7520
- Environmentally Preferable:
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Koolstofgehalte:
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- 2,6%
- Endcapping:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Max. druk:
- 275 bar
- 275 bar
- pH-bereik:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Oppervlakte:
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- 100 m²/g
- USP code:
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- Milieu certificering:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)