Orders LinkContactUsLinkComponent
Label printer, BMP™41
Label printer, BMP™41
Leverancier:   Brady
Label printer, BMP™41
Leverancier:  Brady
Certificaten
Label printer, BMP™41
1 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
The BMP™41 portable label printer creates die-cut or continuous labels anywhere and at anytime. It can produce up to 25 mm wide labels which can be used as multi area labels mostly on labelling datacom, wires, cables and audio/visual equipments.
Levering: Supplied with nickel battery, MC1-1000-595-WT-BK cartridge, USB cable, AC adapter, power cord, product CD, brady printer drivers CD and quick start guide.
Product Family Options
Productinformatie
  • Print breedte (maximaal)
    b×d×h
    Gewicht
    Beschikbaarheid
    Price
  • BRDY133254
    Label printer BMP™41, EU-plug
    Label printer BMP™41, EU-plug
    24,40 mm
    150×90×290 mm
    1,3 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • BRDY711213
    Label printer BMP™41, UK-plug
    Label printer BMP™41, UK-plug
    24,40 mm
    150×90×290 mm
    1,3 kg
    Discontinued
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Quick charger US for M410 label printer, black, 114,30W×69,85H×101,60D mm
    Quick charger US for M410 label printer, black, 114,30W×69,85H×101,60D mm
    BRDY176994
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 205,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Rechargeable NiMH battery for M410, BMP41 and BMP61 label printers, grey, 56,90W×109,98×25,00D mm
    Rechargeable NiMH battery for M410, BMP41 and BMP61 label printers, grey, 56,90W×109,98×25,00D mm
    BRDY176993
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 83,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • AC adapter for M410, M510, M511, M610 and M611 portable printers, black, 114,30W×31,75H×50,80D mm
    AC adapter for M410, M510, M511, M610 and M611 portable printers, black, 114,30W×31,75H×50,80D mm
    BRDY176990
    BMP41; M410; BMP51; BMP53; M510; BMP61; M610; M611
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 124,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.