VWR®, Digitale stopwatch
Digitale stopwatch, zwart/blauw, ±0,0005 %, 63,5×19×76,2 mm
Catalogus # 609-0212
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Stopwatch met kwartskristal en grote lcd-cijfers.
- Timingscapaciteit: 9 uur, 59 minuten, 59 seconden en 99 honderdsten
- Functies: één actie, time-out, cumulatieve splitsing, intervalsplitsing, continu doorlopende timing
- Robuuste, waterbestendige behuizing van ABS-kunststof houdt vocht, stof en dampen tegen
- Ideaal voor enzymtests, viscositeitsmetingen en alle getimede laboratoriumtests
Certifications: Voldoet aan ISO/IEC 17025; geaccrediteerd door A2LA. Geeft de traceerbaarheid volgens NIST-normen aan.
Delivery information: Geleverd met sleutelkoord, batterij en certificaat.
Services: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Kleur:zwart/blauw
- Omschrijving:Digitale stopwatch
- b×d×h:63,5×19×76,2 mm
- Juistheid:±0,0005 %