Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Kolommen, 3 µm
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
Avantor® ACE® C18-PFP-fase maakt gebruik van een speciaal ontwikkeld ligand dat een C18-keten combineert met integrale PFP-functionaliteit. Dit resulteert in een fase die de hydrofobe, stabiliteit en lage bloedingseigenschappen van de leidende C18-fasen handhaaft, maar toch de meerdere retentiemechanismen van een PFP-fase biedt.
- Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
- Ideaal voor een breed scala aan analyten die verschillen in hydrofobiciteit
- Breed scala aan deeltjesgroottes (1.7 µm tot 10 µm) en complementaire fasen
- Ook bruikbaar voor analyten met π-binding of elektronen- of protondonorgroepen
- Ultralage afloop voor LC/MS-compatibiliteit
- Kits voor methodevalidatie bevatten drie verschillende batches van dezelfde fase - beschikbaar op aanvraag
Vanwege de integrale pentafluorfenylfunctionaliteit wordt Avantor® ACE® C18-PFP ook aanbevolen voor scheidingen waarbij gehalogeneerde aromatische verbindingen, regio-isomeren en analyten met verschillende vormbeperkingen betrokken zijn.
Deze kolommen zijn gemaakt van roestvrij staal.
Ordering information: Methodeontwikkelings- en validatiekits zijn op aanvraag verkrijgbaar. Neem contact op met [email protected].
Specifications
- Catalog No:
- ACE-1110-1046
- ACE-1110-7546
- ACE11101546MVK
- ACE-1110-1004
- ACE11101503MVK
- ACE-1110-1203
- ACE-1110-0103GD
- ACE-1110-10005
- ACE-1110-1202
- ACE-1110-10003
- ACE-1110-1246
- ACE-1110-15003
- ACE-1110-1502
- ACE-1110-0501
- ACE-1110-1546
- ACE-1110-0346
- ACE-1110-1504
- ACE-1110-0303
- ACE-1110-1503
- ACE-1110-0302
- ACE-1110-0546
- ACE-1110-05003
- ACE-1110-0503
- ACE-1110-0502
- ACE-1110-1002
- ACE-1110-0501S
- ACE-1110-05005S
- ACE-1110-0101GD
- ACE-1110-7503
- ACE-1110-1003
- ACE-1110-7502
- ACE-1110-0102GD
- Environmentally Preferable:
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Koolstofgehalte:
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- 14,3%
- Endcapping:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Max. druk:
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- pH-bereik:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Oppervlakte:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- USP code:
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- Milieu certificering:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)