Avantor® ACE® Silica, HPLC Kolommen, 10 µm
: Avantor
Avantor® ACE® Silica kolommen bieden een uitstekende reproduceerbaarheid en levensduur van de kolom. Deze roestvrijstalen kolommen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan deeltjesgroottes en afmetingen, van capillair tot preparatief.
- Ultrazuiver, op basis gedeactiveerd silica met uitzonderlijke reproduceerbaarheid
- Breed scala aan deeltjesgroottes (3 tot 10 µm) en complementaire fasen
- Kits voor methodevalidatie bevatten drie verschillende batches van dezelfde fase - beschikbaar op aanvraag
Deze kolommen zijn ontworpen voor een breed scala aan chromatografische toepassingen en bieden uitstekende prestaties met zure, basische en neutrale moleculen.
- Catalog No:
- ACE-137-3030
- ACE-137-2510
- ACE-137-3020
- ACE-137-0520
- ACETACE-137-3039
- ACE-137-0530
- ACE-137-2520
- ACE-137-2530
- ACE-137-3004
- ACE-137-1220
- ACE-137-0510
- ACE-137-1010
- ACE-137-7520
- ACE-137-1520
- ACE-137-1530
- ACE-137-7530
- ACE-137-1020
- ACE-137-3046
- ACE-137-1510
- ACE-137-1030
- Environmentally Preferable:
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Koolstofgehalte:
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Endcapping:
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Neen
- Max. druk:
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- 275 bar
- pH-bereik:
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- 2,0 - 7,0
- Oppervlakte:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- USP code:
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- Milieu certificering:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Guard holders and accessories
Frequently Bought Together