Microglasvezelfilters zonder bindmiddel, klasse GF/B, Whatman™
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Certificates
About this item
Deze borosilicaatglazen filters zijn bijzonder nuttig voor clarificatie en scintillatietelling van vloeistof.
- Filter voor fijne deeltjes
- Goede laadcapaciteit
- Bindmiddelvrij
Specifications
- Catalog No:
- 513-5218
- 513-5220
- 513-5219
- 516-2204
- 513-5262
- 513-5221
- 513-0107
- 513-5214
- 516-2222
- 513-5222
- 513-5213
- 513-5216
- 512-0665
- 513-5215
- 513-5217
- 513-5223
- Nr:
- GF/B
- GF/B
- GF/B
- GF/B
- GF/B
- GF/B
- GF/B
- GF/B
- GF/B
- GF/B
- GF/B
- GF/B
- GF/B
- GF/B
- GF/B
- GF/B
- Gewicht:
- 143 g/m²
- 143 g/m²
- 143 g/m²
- 143 g/m²
- 143 g/m²
- 143 g/m²
- 143 g/m²
- 143 g/m²
- 143 g/m²
- 143 g/m²
- 143 g/m²
- 143 g/m²
- 143 g/m²
- 143 g/m²
- 143 g/m²
- 143 g/m²
- Dikte:
- 675 µm
- 675 µm
- 675 µm
- 675 µm
- 675 µm
- 675 µm
- 675 µm
- 675 µm
- 675 µm
- 675 µm
- 675 µm
- 675 µm
- 675 µm
- 675 µm
- 675 µm
- 675 µm
- Partikelretentie:
- 1,0 µm
- 1,0 µm
- 1,0 µm
- 1,0 µm
- 1,0 µm
- 1,0 µm
- 1,0 µm
- 1,0 µm
- 1,0 µm
- 1,0 µm
- 1,0 µm
- 1,0 µm
- 1,0 µm
- 1,0 µm
- 1,0 µm
- 1,0 µm
- Filtratiesnelheid:
- 195 s (Herzberg)
- 195 s (Herzberg)
- 195 s (Herzberg)
- 195 s (Herzberg)
- 195 s (Herzberg)
- 195 s (Herzberg)
- 195 s (Herzberg)
- 195 s (Herzberg)
- 195 s (Herzberg)
- 195 s (Herzberg)
- 195 s (Herzberg)
- 195 s (Herzberg)
- 195 s (Herzberg)
- 195 s (Herzberg)
- 195 s (Herzberg)
- 195 s (Herzberg)
- Waterdebiet:
- 81 ml/min
- 81 ml/min
- 81 ml/min
- 81 ml/min
- 81 ml/min
- 81 ml/min
- 81 ml/min
- 81 ml/min
- 81 ml/min
- 81 ml/min
- 81 ml/min
- 81 ml/min
- 81 ml/min
- 81 ml/min
- 81 ml/min
- 81 ml/min
- Luchtdebiet:
- 12 s/100 ml/6,5 cm²
- 12 s/100 ml/6,5 cm²
- 12 s/100 ml/6,5 cm²
- 12 s/100 ml/6,5 cm²
- 12 s/100 ml/6,5 cm²
- 12 s/100 ml/6,5 cm²
- 12 s/100 ml/6,5 cm²
- 12 s/100 ml/6,5 cm²
- 12 s/100 ml/6,5 cm²
- 12 s/100 ml/6,5 cm²
- 12 s/100 ml/6,5 cm²
- 12 s/100 ml/6,5 cm²
- 12 s/100 ml/6,5 cm²
- 12 s/100 ml/6,5 cm²
- 12 s/100 ml/6,5 cm²
- 12 s/100 ml/6,5 cm²
- Maximumtemperatuur:
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
Specifications
Frequently Bought Together