Orders LinkContactUsLinkComponent
Gravity hydrometer
Gravity hydrometer, 39 - 51, 0,1, 330 mm
Catalogus # GERI0482S
Leverancier:   GERING
Gravity hydrometer
Catalogus # GERI0482S
Leverancier:  GERING
Gravity hydrometer
Gravity hydrometer
Gravity hydrometer, 39 - 51, 0,1, 330 mm
Price
115,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gravity hydrometer calibrated at 60 °F for liquified petroleum-gas.
 : ASTM 5 H
Specificaties
  • Omschrijving:
    Gravity hydrometer
  • Lengte:
    330 mm
  • Indeling:
    0,1
  • Meetbereik:
    39 - 51
  • Cat. No.:
    GERI0482S