Digital interval timer
Digital interval timer, 99 min, 59 s, wit
Catalogus # HECH41977020
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Digital interval timer with white casing and magnetic back.
- LCD display, 4 digits showing minutes and seconds
- Programmable up to 99 minutes and 59 seconds
- Counts down in seconds
- Alarm sounds for 30 seconds when countdown reaches zero
- Memory recall function
- Individual setting for minutes and seconds
: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Kleur:wit
- Omschrijving:Digital interval timer, 99 min, 59 s