Over dit artikel
Avantor® ACE®-methodeontwikkelingskits (MDK) zijn ontworpen om selectiviteit te maximaliseren en bieden een krachtige en betrouwbare benadering van UHPLC/HPLC-methodeontwikkeling. Op basis van een ultra-inerte silica met hoge efficiëntie, maken Avantor® ACE®-fasen gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van LC-stationaire-faseontwerp. Zo krijgen chromatografisten meer keuze qua alternatieve selectiviteit, zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit of robuustheid.
- Keuze uit de kitopties poreus, vaste kerndeeltjes en bimolecuul
- Breed scala aan deeltjesgrootten (1,7 tot 5 µm) en complementaire fasen
- Microbore (0,5 mm) tot analytische (4,6 mm) ID's in een breed scala aan kolomlengten
- Ideaal voor methodeontwikkeling
- Compatibel met LC-systemen van alle fabrikanten
A complete range of kits for all requirements is available, including porous, solid core, HILIC and bioanalytical 300 Å column kits. These kits group together the essential column chemistries for method development and are available in a wide range of column formats.
Maximum recommended pH: 2,0 to 8,0 (1,5 to 11,5 for SuperC18).
Max. pressure: 1000 bar.
Specificaties
- Catalog No:
- MDKE-3-1503U
- MDKE-3-0502U
- MDKE-3-1546U
- MDKE-3-0503U
- MDKE-3-0546U
- MDKE-3-2502U
- MDKE-3-1002U
- MDKE-3-2503U
- MDKE-3-1003U
- MDKE-3-2546U
- MDKE-3-1046U
- MDKE-3-1502U
- Environmentally Preferable:
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)