Frocks
wit, XL
Catalogus # MAKA4574702
Leverancier: MUTEXIL
Ga naar:
Product Details & Documents
Disposable non woven frocks with collar. Suitable for use in industrial and food environments.
- With zip closure
- Without pockets
Weight: 40 g/m²
Specificaties
- Confectiemaat:XL
- Kleur:wit
- Seq:01
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:MAKA4574702
- Kledingstuk toepassing:Laboratory|Food
- Sluitingstype:Met ritssluiting
- Zakken:zonder zakken
- Gewicht:40 g/m²