ContactUsLinkComponent
Handheld kolonieteller, SP Bel-Art
Handheld kolonieteller, SP Bel-Art
Catalog # 710-1700
undefined
Handheld kolonieteller, SP Bel-Art
Catalog # 710-1700
Specifications
  • Omschrijving:
    Handbediende kolonieteller met twee pennen
  • Seq:
    02
  • Aflezing:
    Backlit for easy viewing in low light conditions
  • Vergroting:
    1,75×
  • VPE:
    1
Specifications
About this item
Het display met achtergrondverlichting voor gemakkelijk aflezen bij weinig licht. Het hoorbare alarm kan desgewenst worden uitgeschakeld en de telfunctie kan worden vergrendeld om fouten tijdens pauzes tussen het tellen te voorkomen. De duurzame viltstiften (inbegrepen) werken op plastic of glas en zijn olie- en waterbestendig. Inktvlekken zijn verwijderbaar met ethylalcohol.
  • Marks and counts with an audible and visual alert
  • Lightweight pen-style design reduces the likelihood of error
  • Error further reduced by the ability to count both up and down to verify sample counts
Ordering information: Inclusief een drie volt lithiumbatterij en een beschermende opbergkoffer.
Accessories
Product Information