Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
7,00, groen, 25 °C, 1 L
Catalogus # METN51340229
Leverancier:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Catalogus # METN51340229
Leverancier:  Mettler - Toledo
CAS-nummer:  
pH buffer solutions
7,00, groen, 25 °C, 1 L
CAS-nummer:  
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • For calibration of pH electrodes
  • Colour coded
  • Available as 1000 ml bottles
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1 L
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • Kleur:
    groen
  • pH-waarde:
    7,00
Specificaties