ContactUsLinkComponent
Rinse bottles for programmable sample dispensers (PSD)
  VARI6610012100
 :  VARIAN
Rinse bottles for programmable sample dispensers (PSD)
  VARI6610012100
 :  VARIAN
  • Voor:
    PSD 97/100/120
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Omschrijving:
    Rinse bottle
  • VPE:
    1
Rinse bottles suitable for PSD 97/100/120.