Orders LinkContactUsLinkComponent
Circular spacers
Circular spacers
Leverancier:   PerkinElmer
Circular spacers
Leverancier:  PerkinElmer
Certificaten
Circular spacers
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These circular spacers are designed to be used for the analysis of less viscous samples.
  • Available in 0,025 to 0,500 mm thickness
Since the demountable cells uses the circular windows, circular spacers should be used.
Product Family Options
Productinformatie
  • Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • PERC51001135
    Circular Teflon spacers, 0,05 mm
    Circular Teflon spacers, 0,05 mm
    FTIR, 1600 series
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 165,00 €
    165,00 €
    1 * 5 ST
       165,00 €
  • PERC51001137
    Circular Teflon spacers, 0,01 mm
    Circular Teflon spacers, 0,01 mm
    FTIR, 1600 series
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 165,00 €
    165,00 €
    1 * 5 ST
       165,00 €
  • PERC51001140
    Circular Teflon spacers, 0,2 mm
    Circular Teflon spacers, 0,2 mm
    FTIR, 1600 series
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 165,00 €
    165,00 €
    1 * 3 ST
       165,00 €
  • PERC51001141
    Circular Teflon spacers, 0,5 mm
    Circular Teflon spacers, 0,5 mm
    FTIR, 1600 series
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 190,00 €
    190,00 €
    1 * 3 ST
       190,00 €