VWR®, Cryoboxen
Catalogus # 478-0241
Leverancier: VWR Collection
Specificaties
- Compartimenten:4×4
- Omschrijving:Divider for boxes, fiberboard, 16-cell
- VPE:1
Specificaties
Over dit artikel
Polycarbonaat.
- Kunnen gebruikt worden van -190 tot +121 °C
De VWR® cryoboxen kunnen gebruikt worden met de meeste rekken in staande vriezers en vrieskisten in ULT en algemene mechanische vriezers.