Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Leverancier:   Brand
Toebehoren
Leverancier:  Brand
Certificaten
Toebehoren
29 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Diensten: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Product Family Options
Productinformatie
  • Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • BRND6734
    Filling valve for Dispensette S and Dispensette S Organic 1,2,5 and 10 ml
    Filling valve for Dispensette S and Dispensette S Organic 1,2,5 and 10 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 21,00 €
    21,00 €
    1 * 1 ST
       21,00 €
  • BRND6735
    Filling valve for Dispensette S and Dispensette S Organic 25, 50 and 100 ml
    Filling valve for Dispensette S and Dispensette S Organic 25, 50 and 100 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 24,80 €
    24,80 €
    1 * 1 ST
       24,80 €
  • 613-5200
    Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 105 mm, voor Dispensette S 1, 2, 5 en 10 ml
    Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 105 mm, voor Dispensette S 1, 2, 5 en 10 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 15,80 €
    15,80 €
    1 * 1 ST
       15,80 €
  • 613-5201
    Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 105 mm, voor Dispensette S 5 en 10 ml
    Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 105 mm, voor Dispensette S 5 en 10 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 14,60 €
    14,60 €
    1 * 1 ST
       14,60 €
  • 613-5202
    Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 135 mm, voor Dispensette S 25, 50 en 100 ml
    Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 135 mm, voor Dispensette S 25, 50 en 100 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 19,10 €
    19,10 €
    1 * 1 ST
       19,10 €
  • 613-5203
    Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 135 mm, voor Dispensette S 25, 50 en 100 ml
    Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 135 mm, voor Dispensette S 25, 50 en 100 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 16,60 €
    16,60 €
    1 * 1 ST
       16,60 €
  • 613-5205
    Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 105 mm, voor Dispensette S Organic 5 en 10 ml
    Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 105 mm, voor Dispensette S Organic 5 en 10 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 14,60 €
    14,60 €
    1 * 1 ST
       14,60 €
  • 613-5207
    Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 135 mm, voor Dispensette S Organic 25, 50 en 100 ml
    Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 135 mm, voor Dispensette S Organic 25, 50 en 100 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 19,10 €
    19,10 €
    1 * 1 ST
       19,10 €
  • 613-5208
    Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 135 mm, voor Dispensette S Organic 25, 50 en 100 ml
    Afgiftebuis, zonder retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 135 mm, voor Dispensette S Organic 25, 50 en 100 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 16,60 €
    16,60 €
    1 * 1 ST
       16,60 €
  • 613-5209
    Discharge tube for Dispensette® S Trace Analysis, PT/IR valve spring, without recirculation valve, 105 mm length
    Discharge tube for Dispensette® S Trace Analysis, PT/IR valve spring, without recirculation valve, 105 mm length
    105 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 16,20 €
    16,20 €
    1 * 1 ST
       16,20 €
  • 613-5210
    Discharge tube for Dispensette® S Trace Analysis, Tantalum valve spring, without recirculation valve, 105 mm length
    Discharge tube for Dispensette® S Trace Analysis, Tantalum valve spring, without recirculation valve, 105 mm length
    105 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 16,20 €
    16,20 €
    1 * 1 ST
       16,20 €
  • 613-5212
    Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 105 mm, voor Dispensette S 1, 2, 5 en 10 ml
    Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 105 mm, voor Dispensette S 1, 2, 5 en 10 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 79,40 €
    79,40 €
    1 * 1 ST
       79,40 €
  • 613-5213
    Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 105 mm, voor Dispensette S 5 en 10 ml
    Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 105 mm, voor Dispensette S 5 en 10 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 78,30 €
    78,30 €
    1 * 1 ST
       78,30 €
  • 613-5214
    Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 135 mm, voor Dispensette S 25, 50 en 100 ml
    Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 135 mm, voor Dispensette S 25, 50 en 100 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 82,50 €
    82,50 €
    1 * 1 ST
       82,50 €
  • 613-5215
    Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 135 mm, voor Dispensette S 25, 50 en 100 ml
    Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 135 mm, voor Dispensette S 25, 50 en 100 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 80,20 €
    80,20 €
    1 * 1 ST
       80,20 €
  • 613-5216
    Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 105 mm, voor Dispensette S Organic 5 en 10 ml
    Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 105 mm, voor Dispensette S Organic 5 en 10 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 82,60 €
    82,60 €
    1 * 1 ST
       82,60 €
  • 613-5217
    Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 135 mm, voor Dispensette S Organic 25, 50 en 100 ml
    Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: fijne punt, lengte 135 mm, voor Dispensette S Organic 25, 50 en 100 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 86,70 €
    86,70 €
    1 * 1 ST
       86,70 €
  • 613-5218
    Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 135 mm, voor Dispensette S Organic 25, 50 en 100 ml
    Afgiftebuis, met retourdoseerventiel, vorm: standaardpunt, lengte 135 mm, voor Dispensette S Organic 25, 50 en 100 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 84,40 €
    84,40 €
    1 * 1 ST
       84,40 €
  • 613-5219
    Discharge tube for Dispensette® S Trace Analysis, PT/IR valve spring, with recirculation valve, 105 mm length
    Discharge tube for Dispensette® S Trace Analysis, PT/IR valve spring, with recirculation valve, 105 mm length
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 97,70 €
    97,70 €
    1 * 1 ST
       97,70 €
  • 613-5220
    Discharge tube for Dispensette® S Trace Analysis, Tantalum valve spring, with recirculation valve, 105 mm length
    Discharge tube for Dispensette® S Trace Analysis, Tantalum valve spring, with recirculation valve, 105 mm length
    105 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 97,70 €
    97,70 €
    1 * 1 ST
       97,70 €
  • 613-5221
    Flexibele afgiftebuis met retourdoseerventiel, PTFE, spiraal, lengte ca. 800 mm, met veiligheidshandgreep, voor Dispensette® S/S Organic 2, 5 en10 ml
    Flexibele afgiftebuis met retourdoseerventiel, PTFE, spiraal, lengte ca. 800 mm, met veiligheidshandgreep, voor Dispensette® S/S Organic 2, 5 en10 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 103,00 €
    103,00 €
    1 * 1 ST
       103,00 €
  • 613-5222
    Flexibele afgiftebuis met retourdoseerventiel, PTFE, spiraal, lengte ca. 800 mm, met veiligheidshandgreep, voor Dispensette® S/S Organic 25, 50 en100 ml
    Flexibele afgiftebuis met retourdoseerventiel, PTFE, spiraal, lengte ca. 800 mm, met veiligheidshandgreep, voor Dispensette® S/S Organic 25, 50 en100 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 110,00 €
    110,00 €
    1 * 1 ST
       110,00 €
  • 613-5194
    Telescopische aanzuigslang, FEP, geschikt voor verschillende fleshoogten, lengte 70-140 mm voor Dispensette® S/Dispensette® Organic 1, 2, 5 en 10 ml
    Telescopische aanzuigslang, FEP, geschikt voor verschillende fleshoogten, lengte 70-140 mm voor Dispensette® S/Dispensette® Organic 1, 2, 5 en 10 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 13,00 €
    13,00 €
    1 * 1 ST
       13,00 €
  • 613-5195
    Telescopische aanzuigslang, FEP, geschikt voor verschillende fleshoogten, lengte 125-240 mm voor Dispensette® S/Dispensette® Organic 1, 2, 5 en 10 ml
    Telescopische aanzuigslang, FEP, geschikt voor verschillende fleshoogten, lengte 125-240 mm voor Dispensette® S/Dispensette® Organic 1, 2, 5 en 10 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 18,40 €
    18,40 €
    1 * 1 ST
       18,40 €
  • 613-5196
    Telescopische aanzuigslang, FEP, geschikt voor verschillende fleshoogten, lengte 195-350 mm voor Dispensette® S/Dispensette® Organic 1, 2, 5 en 10 ml
    Telescopische aanzuigslang, FEP, geschikt voor verschillende fleshoogten, lengte 195-350 mm voor Dispensette® S/Dispensette® Organic 1, 2, 5 en 10 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 25,90 €
    25,90 €
    1 * 1 ST
       25,90 €
  • 613-5197
    Telescopische aanzuigslang, FEP, geschikt voor verschillende fleshoogten, lengte 250-480 mm voor Dispensette® S/Dispensette® Organic 1, 2, 5 en 10 ml
    Telescopische aanzuigslang, FEP, geschikt voor verschillende fleshoogten, lengte 250-480 mm voor Dispensette® S/Dispensette® Organic 1, 2, 5 en 10 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 20,40 €
    20,40 €
    1 * 1 ST
       20,40 €
  • 613-5198
    Telescopische aanzuigslang, FEP, geschikt voor verschillende fleshoogten, lengte 170-330 mm voor Dispensette® S/Dispensette® Organic 25, 50 en 100 ml
    Telescopische aanzuigslang, FEP, geschikt voor verschillende fleshoogten, lengte 170-330 mm voor Dispensette® S/Dispensette® Organic 25, 50 en 100 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 25,80 €
    25,80 €
    1 * 1 ST
       25,80 €
  • 613-5199
    Telescopische aanzuigslang, FEP, geschikt voor verschillende fleshoogten, lengte 250-480 mm voor Dispensette® S/Dispensette® Organic 25, 50 en 100 ml
    Telescopische aanzuigslang, FEP, geschikt voor verschillende fleshoogten, lengte 250-480 mm voor Dispensette® S/Dispensette® Organic 25, 50 en 100 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 27,10 €
    27,10 €
    1 * 1 ST
       27,10 €
  • 613-5211
    Dispensercartridge voor Dispensette S
    Dispensercartridge voor Dispensette S
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 451,00 €
    451,00 €
    1 * 1 ST
       451,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.