Orders LinkContactUsLinkComponent
Metallurgical microscopes, PSM-1000
Metallurgical microscopes, PSM-1000
Leverancier:   MOTIC
Metallurgical microscopes, PSM-1000
Leverancier:  MOTIC
Certificaten
Metallurgical microscopes, PSM-1000
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
The PSM-1000 is a modular complex microscope.
  • Three-lens change-over turret to convert to laser work
  • Wavelength from 355 to 1064 nm achieved by optical lenses
  • Built-in camera port for documentation use, incident illumination available
  • Tilting head models for more ergonomic needs
  • Adjustable centrable, forward facing, quadruple nosepiece (dovetail mount) with one fixed and three adjustable positions
Designed for applications in the semiconductor industry, as well as for laser inspections and repairs, specially on wafers and printed circuit boards (PCB).
Delivery information: Supplied with laser safety kit incl. shims and laser safety pin.
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • MOTIPP99777001
  • MOTIAP99777001
  • MOTI1100101700071
  • MOTI1100101700062
  • MOTISW010282A
  • Contrasttechniek:
  • Helderveld
  • Helderveld
  • Helderveld
  • Helderveld
  • Hoofd:
  • Hoek van 3-30° (Siedentopf) (licht gesplitst 50:50/0:100)
  • Hoek van 3-30° (Siedentopf) (licht gesplitst 50:50/0:100)
  • Hoek van 3-30° (Siedentopf) (licht gesplitst 50:50/0:100)
  • Hoek van 3-30° (Siedentopf) (licht gesplitst 50:50/0:100)
  • Oculairs:
  • WF 10×/24 mm met dioptrie-instelling en rubberen oogkap
  • WF 10×/24 mm met dioptrie-instelling en rubberen oogkap
  • WF 10×/24 mm met dioptrie-instelling en rubberen oogkap
  • WF 10×/24 mm met dioptrie-instelling en rubberen oogkap
  • Objectiefrevolver:
  • 4 standen
  • 4 standen
  • 4 standen
  • 4 standen
  • Scherpstelsysteem:
  • Coaxiale grof- en fijnregeling
  • Coaxiale grof- en fijnregeling
  • Coaxiale grof- en fijnregeling
  • Coaxiale grof- en fijnregeling
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Model
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • MOTIPP99777001
    Standard system
    Standard system
    PSM-1000
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 6 290,00 €
    6 290,00 €
    1 * 1 ST
       6 290,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MOTIPP99777001
    Contrasttechniek
    Helderveld
    Hoofd
    Hoek van 3-30° (Siedentopf) (licht gesplitst 50:50/0:100)
    Oculairs
    WF 10×/24 mm met dioptrie-instelling en rubberen oogkap
    Objectiefrevolver
    4 standen
    Scherpstelsysteem
    Coaxiale grof- en fijnregeling
  • MOTIAP99777001
    Head (only)
    Head (only)
    PSM-1000
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4 920,00 €
    4 920,00 €
    1 * 1 ST
       4 920,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MOTIAP99777001
    Contrasttechniek
    Helderveld
    Hoofd
    Hoek van 3-30° (Siedentopf) (licht gesplitst 50:50/0:100)
    Oculairs
    WF 10×/24 mm met dioptrie-instelling en rubberen oogkap
    Objectiefrevolver
    4 standen
    Scherpstelsysteem
    Coaxiale grof- en fijnregeling
  • MOTI1100101700071
    Standard microscope
    Standard microscope
    PSM-1000
    Trinocular
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7 340,00 €
    7 340,00 €
    1 * 1 ST
       7 340,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MOTI1100101700071
    Contrasttechniek
    Helderveld
    Hoofd
    Hoek van 3-30° (Siedentopf) (licht gesplitst 50:50/0:100)
    Oculairs
    WF 10×/24 mm met dioptrie-instelling en rubberen oogkap
    Objectiefrevolver
    4 standen
    Scherpstelsysteem
    Coaxiale grof- en fijnregeling
  • Head (only)
    PSM-1000
    Trinocular
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 6 240,00 €
    6 240,00 €
    1 * 1 ST
       6 240,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MOTI1100101700062
    Contrasttechniek
    Helderveld
    Hoofd
    Hoek van 3-30° (Siedentopf) (licht gesplitst 50:50/0:100)
    Oculairs
    WF 10×/24 mm met dioptrie-instelling en rubberen oogkap
    Objectiefrevolver
    4 standen
    Scherpstelsysteem
    Coaxiale grof- en fijnregeling
Mechanical stage
Productinformatie
  • Model
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • MOTISW010282A
    Compact footprint stand with 150×100 mm mechanical stage
    Compact footprint stand with 150×100 mm mechanical stage
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 470,00 €
    1 470,00 €
    1 * 1 ST
       1 470,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MOTISW010282A
    Contrasttechniek
    Hoofd
    Oculairs
    Objectiefrevolver
    Scherpstelsysteem
Objectives
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • ELWD plan apo objective
    20×
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 560,00 €
    1 560,00 €
    1 * 1 ST
       1 560,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • ELWD plan apo objective
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 776,00 €
    776,00 €
    1 * 1 ST
       776,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • ELWD plan apo objective (WD = 34 mm)
    2×/0,05
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 695,00 €
    695,00 €
    1 * 1 ST
       695,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 19 mm)
    50×/0,42
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 760,00 €
    2 760,00 €
    1 * 1 ST
       2 760,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • ELWD plan apo objective
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 651,00 €
    651,00 €
    1 * 1 ST
       651,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • ELWD plan apo objective (WD = 3 mm)
    100×/0,8
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 810,00 €
    2 810,00 €
    1 * 1 ST
       2 810,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • ELWD plan apo objective (WD = 33,5 mm)
    10×/0,28
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 684,00 €
    684,00 €
    1 * 1 ST
       684,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • ELWD plan apo objective (WD = 20 mm)
    20×/0,42
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 510,00 €
    1 510,00 €
    1 * 1 ST
       1 510,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • ELWD plan apo objective (WD = 13 mm)
    50×/0,55
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 090,00 €
    2 090,00 €
    1 * 1 ST
       2 090,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • ELWD plan apo objective
    10×
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 763,00 €
    763,00 €
    1 * 1 ST
       763,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • ELWD plan apo objective (WD = 34 mm)
    5×/0,14
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 608,00 €
    608,00 €
    1 * 1 ST
       608,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Omschrijving
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 20,5 mm)
    20×/0,4
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 230,00 €
    2 230,00 €
    1 * 1 ST
       2 230,00 €
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Compact footprint stand with 150×100 mm mechanical stage
    Compact footprint stand with 150×100 mm mechanical stage
    MOTISW010282A
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 470,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glasvezelverlichting
    Glasvezelverlichting
    631-2000
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 518,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 19 mm)
    Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 19 mm)
    MOTI1101001703541
    50×/0,42
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 2 760,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Vergroting
    Beschikbaarheid
    Price
  • Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 20,5 mm)
    Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 20,5 mm)
    MOTI1101001703531
    20×/0,4
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 2 230,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.