Orders LinkContactUsLinkComponent
Waterproof digital thermometer, K-type
Waterproof digital thermometer, K-type
Digital thermometer, K-type thermocouple probe, 3134T, −50…+1300 °C, 0,1 °C, K-type thermocouple, 78×43×20 mm, 80 g
Catalogus # MOIN3134T
Leverancier:   MOINEAU
Waterproof digital thermometer, K-type
Catalogus # MOIN3134T
Leverancier:  MOINEAU
Waterproof digital thermometer, K-type
Waterproof digital thermometer, K-type
Digital thermometer, K-type thermocouple probe, 3134T, −50…+1300 °C, 0,1 °C, K-type thermocouple, 78×43×20 mm, 80 g
Price
257,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Digital thermometer with K-type thermocouple probe. Waterproof and therefore washable: Ideal for food and kitchen applications.
  • Magnet option: thermometer can be attached to any surface
  • Auto power-off after 10 minutes
  • 'HOLD' function
Levering: Supplied with wired glass silk +400 °C probe and CR2032 lithium battery.
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Model:
    3134T
  • Meetbereik:
    −50…+1300 °C
  • Resolutie:
    0,1 °C
  • Gewicht:
    80 g
  • Omschrijving:
    Digital thermometer, K-type thermocouple probe
  • b×d×h:
    78×43×20 mm
  • Voeler:
    K-type thermocouple
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.