Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital calipers
Digital calipers
Leverancier:   MOINEAU
Digital calipers
Leverancier:  MOINEAU
Certificaten
Digital calipers
Digital calipers
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Digital calipers with crossed steps.
  • Made of chromed stainless steel
  • Large display with automatic switch-off
  • Self-locking instrument
Weight: 250 g
Levering: Supplied in a box with an included battery and a spare battery.
Product Family Options
Productinformatie
  • Meetbereik
    Resolutie
    Beschikbaarheid
    Price
  • MOIN1150MI
    Digital caliper
    Digital caliper
    0 - 150 mm
    1:100
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 73,80 €
    73,80 €
    1 * 1 ST
       73,80 €
  • MOIN1152MI
    Digital caliper
    Digital caliper
    0 - 200 mm
    1:100
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 167,00 €
    167,00 €
    1 * 1 ST
       167,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.