Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon/raspatory, Aesculap®
Spoon/raspatory, Aesculap®
Sharp spoon/raspatory, Partsch, No. 2, curved, 150 mm, 4,6 mm
Catalogus # AESCDO612R
Leverancier:   Aesculap
Spoon/raspatory, Aesculap®
Catalogus # AESCDO612R
Leverancier:  Aesculap
Spoon/raspatory, Aesculap®
Sharp spoon/raspatory, Partsch, No. 2, curved, 150 mm, 4,6 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Sharp spoon/raspatory, Partsch, No. 2, curved
  • Lengte:
    150 mm
  • Lepelmaat:
    4,6 mm