Sink table
Laboratory sink table, with drain valve 38,1 mm, 500×600×660 mm
Catalog # BOCH21800
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
This laboratory sink table is made of stainless steel 18/10.
Specifications
- Omschrijving:Laboratory sink table, with drain valve 38,1 mm
- b×d×h:500×600×660 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.