Petrischalen, voor eenmalig gebruik, vierkant, Nunc™ Lab-Tek™
Catalog # NUNC4021
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Steriliteit:Steriel
- Uitvoering:Vierkant, 100×15 mm, geventileerd, zonder stapelring
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- VPE:500
Specifications
About this item
Vierkante petrischalen voor het cultiveren van schimmels, bacteriën en andere micro-organismen.
Packaging: 20 platen per gesloten kunststof sleeve.