Nessler colour comparison tubes, KIMBLE®
Nessler Color Comparison Tubes, 200 mm, 50 - 100 ml, 145-158 mm
Catalogus # SCERSP45310-50100
Leverancier: DWK Life Sciences
Nessler colour comparison tubes, KIMBLE®
Catalogus # SCERSP45310-50100
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass.
- Shadowless bottom of each tube transmits undistorted light
- Rings and legend are durable white ceramic enamel
- Matched or unmatched available
These Nessler tubes are suitable for colour comparison.
Certifications: Glass conforms to USP Type I and ASTM E438 Type I Class A requirements.
Specificaties
- Omschrijving:Nessler Color Comparison Tubes
- Lengte:200 mm
- Seq:03
- Schaalverdeling:50 - 100 ml
- Schaallengte:145-158 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.