384-wells microplaten, ShallowWell, standaard hoogte
Catalog # 734-2876
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Aanbevolen werkvolume:2 - 20 µl
- Kleur:helder
- Omschrijving:384 ShallowWell plaat, onbehandeld oppervlak, zonder deksel
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- VPE:100
- Wellvolume:25 µl
Specifications
About this item
Deze platen met standaard hoogte zijn geschikt voor automatische systemen, zonder aanpassingen te doen aan robotica, plaatlezers of liquid handlers.
- Onbehandeld hydrofoob polystyreen geschikt voor groei van suspensieculturen
- ANSI/SBS standaardformaat