Electrochemistry kit
Equipment set for electrochemistry, 12 pieces
Catalogus # BINH1002711
Marketsource
Leverancier: 3B Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Equipment set inclusive of digital multimeter for measuring electrochemical potentials of various metals in experiments.
Levering: Kit supplied with a digital multimeter with 2 cables with crocodile clamps, 1× flat trough, 1× copper plate, 1× zinc plate, 1× iron plate, 2× nickel plate, 1× aluminium plate, 2× electrolyte-carbon plates.
Specificaties
- Omschrijving:Equipment set for electrochemistry, 12 pieces
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Set of 5 carbon plates
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.