Flessendragers, Nalgene®
blauw, 8×500 ml flessen/6×1000 ml flessen/2×4 l flessen
NALG6565-0001
Deze flessendragers zijn veelzijdig, duurzaam en lichtgewicht met verdelers en montagehandleiding opgedrukt op elke drager.
HDPE, blauw.
- Draagvermogen tot 12,7 kg
- Plat en eenvoudig te monteren
- Drager is niet autoclaveerbaar
- Voor:8×500 ml flessen/6×1000 ml flessen/2×4 l flessen
- Kleur:blauw
- Cat. No.:NALG6565-0001
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage