ContactUsLinkComponent
Rekken voor microplaten voor vrieskisten
  HERA398188
undefined
Rekken voor microplaten voor vrieskisten
  HERA398188
  • Legplaten/laden per rek:
    27
  • Kleur:
    zilver
  • Omschrijving:
    Rek voor microplaten
  • b×d×h:
    135×91×655 mm
  • Platen/rack:
    Plates
  • VPE:
    1
Use Thermo Scientific™ chest freezer racks with TDE series ultra-low temperature chest freezers as well as legacy Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-series ultra-low temperature chest freezers.
 : Warranty varies by country, please contact us for details.