Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cups
Sample cups
9 ml, 31 mm, 23,1 mm
Catalogus # 710-0136
Leverancier:   CHEMPLEX INDUSTRIES
Sample cups
Catalogus # 710-0136
Leverancier:  CHEMPLEX INDUSTRIES
Sample cups
9 ml, 31 mm, 23,1 mm
Price
169,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PE, double open-ended.
These sample cups have two 'Snap-On Rings' . One of which allows microporous film attachment to the upper cell neck for pressure equalization within the sample cup and sample chamber and the other is used to attach a thin-film window to the lower end of the cell. Both 'Snap-On Rings' are designed with a 'bead-to-indent' geometry for establishing taut and leak-resistant sample windows.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    31 mm
  • Capaciteit:
    9 ml
  • Hoogte:
    23,1 mm
  • Seq:
    01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.