Schaal met centrale well voor IVF, Nunc™
Catalog # NUNC150260
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Ø:55 mm
- Verpakt:Individueel verpakt
- Omschrijving:Schaal met centrale well voor IVF, geventileerd, met deksel
- Hoogte:16 mm
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- VPE:120
Specifications
About this item
Onbehandeld oppervlak, steriel (SAL 10⁻⁶), met deksel. Deze IVF schalen met centrale well voldoen aan de hoge eisen van IVF-testen, -certificatie en -validatie, waardoor er consistente, betrouwbare en hoogwaardige resultaten tijdens het wassen van embryo's en oocyten.
- Perfecte hoek van de wellwanden voor het lokaliseren en eenvoudig wassen van monsters
- Werkelijk vlakke bodem voor handhaving van de optimale temperatuur
- Ontwerp met goede grip voor verhoogde veiligheid
- Certificaat van conformiteit beschikbaar voor elk lot
Produced under ISO 13485 with full lot traceability
Certifications: Geproduceerd onder ISO 13485 met volledige lottraceerbaarheid.