Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Wegwerppapiertrechter
Disposable paper funnel, 186 ml
Catalog # 221-0274
   Duurzame materialen
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Wegwerppapiertrechter
Catalog # 221-0274
Supplier:  VWR Collection
   Duurzame materialen
VWR®, Wegwerppapiertrechter
VWR®, Wegwerppapiertrechter
Disposable paper funnel, 186 ml
Price
51,30 €
Log in for availability
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Gemaakt van zwaar papier met kleicoating
  • Innovatieve 'rugleuning' maakt handsfree gebruik mogelijk bij het gieten van stroperige vloeistoffen
  • Geschikt voor een grote verscheidenheid aan openingen
  • Maximale flexibiliteit - Snijd de steel in elke openingsgrootte of vorm
  • Oefen een minimale druk uit en de trechter blijft op zijn plaats
  • Gebruik met vrijwel elke vloeistof of poeder*
Goed alternatief voor wegwerpbare plastic trechters. Milieuvriendelijk papierproduct wordt op natuurlijke wijze biologisch afgebroken in de normale gemeentelijke afvalstroom. Helpt kruisbesmetting te verminderen.
 : * Niet aanbevolen voor warme vloeistoffen.
Specifications
  • Capaciteit:
    186 ml
  • Omschrijving:
    Disposable paper funnel
  • Cat. No.:
    221-0274
  • Environmentally Preferable:
    Duurzame materialen